Wichtige Dokumente
240974
Methylhydrochinon
≥99%
Synonym(e):
2,5-Dihydroxy-toluol
About This Item
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
851 °F
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChIKey
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
341.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
172 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?