Fortfahren mit
24045
2-(4-Chlorbutyl)-1,3-dioxolan
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
5-Chlor-valeraldehyd-ethylenacetal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 625,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.63
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4304948
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 625,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457
bp
56-58 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.109 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
chloro, ether
SMILES string
ClCCCCC1OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c8-4-2-1-3-7-9-5-6-10-7/h7H,1-6H2
InChI key
GFTDGDAKGDUYGO-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane was used in the synthesis of C-chlorobutylpyrogallol[4]arene.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
26235151556D155624
description
≥97.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
97%
description
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
56-58 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
93-94 °C/12 mmHg (lit.)
bp
73-76 °C/7 mmHg (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.457
refractive index
n20/D 1.453
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.109 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)