Wichtige Dokumente
239798
1,3-Dioxolan
≥99.5%
Synonym(e):
1,3-Dioxacyclo-pentan, Formaldehyd-ethylenacetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
70 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
525 °F
Enthält
75 ppm BHT as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
InChIKey
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)