Merck
238015
Sigma-Aldrich
Chrom(II)-acetat Monohydrat
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3CO2)2Cr·H2O]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: chromium
SMILES String
O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Cr.H2O/c4*1-2(3)4;;;/h4*1H3,(H,3,4);;;1H2/q;;;;2*+2;/p-4
InChIKey
FZQQGORSNJYWHB-UHFFFAOYSA-J
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)