Fortfahren mit
236276
3-Methylpyridin
≥99.5%
Synonym(e):
3-Picolin, 3-Methyl-pyridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C5H4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-636-9
Beilstein/REAXYS Number:
1366
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
liquid
€ 78,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4.4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
~1000 °F
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
144 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccnc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
InChI key
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
General description
Electrochemical oxidation of 3-methylpyridine (3-MP) at synthetic boron-doped diamond (BDD) thin film electrode has been investigated by cyclic voltammetry and bulk electrolysis. 3-Methylpyridine forms adduct with 2,6-dichloro-4-nitrophenol and the structure of adduct has been determined by X-ray diffraction.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P42053239615131490
description
≥99.5%
description
99%
description
99%
description
98%
assay
≥99.5%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.)
solubility
-
solubility
diethyl ether: soluble(lit.), water: soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.)
solubility
-
bp
144 °C (lit.)
bp
144 °C (lit.)
bp
145 °C (lit.)
bp
145 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
mp
2.4 °C (lit.)
mp
2.4 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylpyridin
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)