Fortfahren mit
236152
Blei(II)-fluorid
powder, ≥99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
PbF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-998-8
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
€ 77,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
mp
824 °C (lit.)
density
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[PbH2]F
InChI
1S/2FH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
229725S1504215805
description
powder, ≥99%
description
99.99% trace metals basis
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
powder
form
powder
form
powder and chunks
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
density
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
7.52 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
mp
993 °C (lit.)
mp
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: lead
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: lead
reaction suitability
-
reaction suitability
core: lead
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blei(II)-fluorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-46-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)