Wichtige Dokumente
230685
4-(Methylthio)benzylalkohol
98%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
CH3SC6H4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
108-109 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-43 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
thioether
SMILES String
CSc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
InChIKey
MTXQKSQYMREAGJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?