Merck
229571
Sigma-Aldrich
Chrom(III)-chlorid Hydrat
99.995%
About This Item
Lineare Formel:
[Cr(H2O)4Cl2]Cl·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.36 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.995%
Form
powder and chunks
mp (Schmelzpunkt)
83 °C (lit.)
Dichte
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
KAVBMPSEABAPIE-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)