Fortfahren mit
229490
Cadmiumacetat Hydrat
≥99.99% trace metals basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CO2)2Cd · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.50 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
208-853-2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder, crystals or chunks
composition
Degree of hydration, 1-2
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: catalyst
density
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
KJNYWDYNPPTGLP-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
529559467332342378
description
≥99.99% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
form
powder and chunks
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
composition
Degree of hydration, 1-2
composition
-
composition
Degree of hydration, ~4
composition
Degree of hydration, ≤5
density
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: cadmium
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: holmium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: indium
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
89759-80-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)