Wichtige Dokumente
228761
6-Methoxy-2-naphthonitril
98%
Synonym(e):
2-Cyano-6-methoxynaphthalin
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC10H6CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
205-208 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
106-107 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#N
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-5-4-10-6-9(8-13)2-3-11(10)7-12/h2-7H,1H3
InChIKey
SWEFYGCKCMJSPD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
6-Methoxy-2-naphthonitrile (2-cyano-6-methoxynaphthalene) was used in the synthesis of 2-cyano-1-(1,3-diarylpropyl)-6-methoxynaphthalenes.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Maeda H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 206(2), 129-133 (2009)