Merck
22300
Sigma-Aldrich
Cer(III)-chlorid Heptahydrat
purum p.a., ≥98.0% (AT)
Synonym(e):
Certrichloridheptahydrat, Cerchlorid
About This Item
Lineare Formel:
CeCl3 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
purum p.a.
Assay
≥98.0% (AT)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
core: cerium
reagent type: catalyst
Dichte
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
InChIKey
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Cer(III)-Chlorid ist eine schwache Lewis-Säure. Es ist an der Allylierung von Aldehyden beteiligt. Cer(III)-Chloridheptahydrat in Kombination mit Natriumiodid auf Kieselgel fördert Additionen vom Michael-Typ wirksam. Cer(III)-Chloridheptahydrat agiert in Gegenwart von Natriumiodid als wirksamer Katalysator für die Michael-Addition von 1,3-Dicarbonylverbindungen zu α,β-ungesättigten Ketonen und α,β-ungesättigten Aldehyden.
Anwendung
Cer(III)-Chloridheptahydrat wird zur Herstellung von undotierten Ceroxid-Nanopartikeln eingesetzt. Es kann für die Herstellung von 2-Indolyl-1-nitroalkan-Derivaten und CeO2-gestützten Co-Katalysatoren eingesetzt werden.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Giuseppe Bartoli et al.
The Journal of organic chemistry, 69(4), 1290-1297 (2004-02-14)
The Lewis acid promoted allylation of aldehydes has become an important carbon-carbon bond forming reaction in organic chemistry. In this context, we have developed an alternative over existing catalytic processes, wherein aldehydes are subject in acetonitrile to reaction of allylation
Cerium (III) Chloride Catalyzed Michael Reaction of 1, 3-Dicarbonyl Compounds and Enones in the Presence of Sodium Iodide Under Solvent-Free Conditions.
Bartoli G, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 3, 617-620 (1999)
Control of oxygen vacancies and Ce+3 concentrations in doped ceria nanoparticles via the selection of lanthanide element.
Shehata N, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 14(10), 1-10 (2012)
Giuseppe Bartoli et al.
The Journal of organic chemistry, 70(5), 1941-1944 (2005-02-26)
The combination of cerium(III) chloride heptahydrate and sodium iodide supported on silica gel is known to promote Michael-type additions. Continuing our work on solvent-free conditions, the CeCl3.7H2O-NaI-SiO2 system catalyzes the addition of a variety of indoles and nitroalkenes, giving 2-indolyl-1-nitroalkane
Novel synthesis techniques for preparation of Co/CeO2 as ethanol steam reforming catalysts.
Song H, et al.
Catalysis Letters, 132(3-4), 422-429 (2009)