Fortfahren mit
222887
1-Pentadecen
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)12CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.40
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-414-5
Beilstein/REAXYS Number:
1751011
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C15H30/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-15H2,2H3
InChI key
PJLHTVIBELQURV-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Pentadecene serves as a growth medium for the strain CV2803T. It is a common semiochemical of flour beetles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
52276
description
98%
description
analytical standard
assay
98%
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
bp
274 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
form
liquid
form
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)