Merck
220841
Sigma-Aldrich
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion
≥98%
Größe auswählen
1 G
€ 100,00
€ 100,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 100,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 100,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
228-230 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
C[C@]12CC(=O)C[C@@]1(C)CC(=O)C2
InChI
1S/C10H14O2/c1-9-3-7(11)5-10(9,2)6-8(12)4-9/h3-6H2,1-2H3/t9-,10+
InChIKey
KGZWVKASYOPUET-AOOOYVTPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Olefination of cis-1,5-dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione with (carbethoxyethylidene)triphenylphospharane under controlled microwave heating has been investigated[1]. It reacts with carbon disulfide, strong base and an alkylating agent in dipolar aprotic solvents to yield racemic mixtures of 2-dialkylthio-methylene compounds[2].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
DITHIOCARBOXYLIERUNGSREAKTIONEN VON cis-BICYCLO [3.3. 0] OCTAN-3, 7-DIONEN. MOLEKUL-UND KRISTALLSTRUKTUR VON cis-2, 6-BIS (DIMETHYLTHIO-METHYLEN)-BICYCLO [3.3. 0] OCTAN-3, 7-DION.
Dolling W, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 113(1-4), 263-274 (1996)
Microwave-assisted regioselective olefinations of cyclic mono-and di-ketones with a stabilized phosphorus ylide.
Wu J, et al.
Tetrahedron, 62(19), 4643-4650 (2006)