Fortfahren mit
219975
5-Hydroxy-1-tetralon
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,30
€ 37,72
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-958-0
Beilstein/REAXYS Number:
2437410
MDL number:
Assay:
99%
€ 37,72
Listenpreis€ 50,30Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
mp
206-209 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
Oc1cccc2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1,3,5,11H,2,4,6H2
InChI key
YPPZCRZRQHFRBH-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Hydroxy-1-tetralone was used:
  • as internal standard during HPLC determination of 4-hydroxymephenytoin (4-OH-M) in human urine
  • as fluorescent labeling reagent during microdetection of glycosphingolipid on TLC plates
  • in synthesis of 1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepine-quinone derivatives
  • in synthesis of new chiral oxathiane
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
185663303054H52201
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
206-209 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
mp
157-161 °C (lit.)
functional group
ketone
functional group
ketone, fluoro
functional group
ketone
functional group
phenyl, hydroxyl
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)