Wichtige Dokumente
218111
2-Chlor-6-fluorbenzylchlorid
98%
Synonym(e):
2,α-Dichlor-6-fluor-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
Dichte
1.401 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Fc1cccc(Cl)c1CCl
InChI
1S/C7H5Cl2F/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChIKey
MJGOLNNLNQQIHR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- as alkylating reagent during the synthesis of 3-benzylsulfanyl derivatives of 1,2,4-triazole and 4-methyl-1,2,4-triazole
- in the preparataion of 2-chloro-6-fluorobenzylamine, required for the synthesis of 9-substituted adenine
- in the preparation of aprinocid via reaction with adenine
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?