Merck
217190
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III)-nitrat Hexahydrat
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
Größe auswählen
10 G
€ 200,00
€ 200,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 200,00
About This Item
Lineare Formel:
Gd(NO3)3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 200,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Verunreinigungen
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp (Schmelzpunkt)
91 °C (lit.)
Dichte
2.406 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Gd+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Gd.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChIKey
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.