Fortfahren mit
216038
Ammoniumchromat
98%
Synonym(e):
Chromic acid ammonium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2CrO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.07
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-138-4
MDL number:
assay
98%
form
needles
density
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.2H3N.2H2O.2O/h;2*1H3;2*1H2;;/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
FEIXNIOTSKFSAZ-UHFFFAOYSA-L
Application
Reagent for the preparation of a solid heterogeneous oxidizing agent for liquid phase oxidation of alcohols.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7788-98-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)