Fortfahren mit
213535
2,4-Dichlor-6-methoxy-1,3,5-triazin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,20
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 130,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3Cl2N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-863-4
MDL number:
€ 34,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
bp
132-134 °C/49 mmHg (lit.)
mp
86-88 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
COc1nc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3O/c1-10-4-8-2(5)7-3(6)9-4/h1H3
InChI key
JKAPWXKZLYJQJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine was used as reagent in radioimmunoassay for D-Ala2-Dermorphin, a natural peptide extracted from amphibian skin. It was also used in the preparation of:
  • α-cyclodextrin [2]-rotaxanes
  • substituted s-triazines
  • series of chiral derivatizing reagents
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
33383
description
-
description
PESTANAL®, analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
86-88 °C (lit.)
mp
-
bp
132-134 °C/49 mmHg (lit.)
bp
-
functional group
chloro
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)