Fortfahren mit
212997
2-Phenyl-3-butin-2-ol
≥98%
Synonym(e):
α-Ethynyl-α-methylbenzenemethanol, 2-Hydroxy-2-phenyl-3-butyne, 2-Phenyl-2-hydroxy-3-butyne, 3-Hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-Phenyl-1-butyn-3-ol, 3-Phenylbutyn-3-ol, Ethynylmethylphenylcarbinol, Methylphenylethynylcarbinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C(CH3)(OH)C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-855-2
Beilstein/REAXYS Number:
1100096
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
bp
102-103 °C/12 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
CC(O)(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-3-10(2,11)9-7-5-4-6-8-9/h1,4-8,11H,2H3
InChI key
KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in an aqueous copper (II)-promoted cycloaddtion to azides leading to triazoles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
669288543152
description
≥98%
description
97%
description
97%
assay
≥98%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
102-103 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
231-232 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
mp
47-49 °C (lit.)
mp
-
mp
-
functional group
hydroxyl, phenyl
functional group
hydroxyl, phenyl
functional group
amine, hydroxyl
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)