200182
Nitrazingelb
indicator grade, Dye content 85 %
Synonym(e):
2,4-Dinitro-benzolazo-2-(1-hydroxy-naphthalin-3,6-disulfonsäure) Dinatriumsalz, 2-(2,4-Dinitrophenylazo)-naphthol-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz, Nitrazol-Gelb
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
indicator grade
Assay
>90.0% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 85%
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
λmax
586 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥35000 at 587-591 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(ccc13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N4O11S2.2Na/c21-16-11-3-2-10(32(26,27)28)5-8(11)6-14(33(29,30)31)15(16)18-17-12-4-1-9(19(22)23)7-13(12)20(24)25;;/h1-7,21H,(H,26,27,28)(H,29,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChIKey
XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3