Fortfahren mit
197874
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionsäure
≥98%
Synonym(e):
3,4,5-Trimethoxy-hydrozimtsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3O)3C6H2CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-706-4
Beilstein/REAXYS Number:
1471912
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
assay
≥98%
form
powder
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CCC(O)=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C12H16O5/c1-15-9-6-8(4-5-11(13)14)7-10(16-2)12(9)17-3/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
ZCYXGVJUZBKJAI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)