Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,90 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H2(NO2)2CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-889-3
Beilstein/REAXYS Number:
1220937
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
50-55 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
functional group
chloro, fluoro, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2ClF3N2O4/c8-6-4(12(14)15)1-3(7(9,10)11)2-5(6)13(16)17/h1-2H
InChI key
HFHAVERNVFNSHL-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride was used:
- as derivatization reagent in determination of amikacin in water samples and amino acids by HPLC
- in the synthesis of N-(2,6-dinitro-4-trifluoromethylphenyl)aniline derivatives
- in the synthesis of 4,6-dinitro-2,8-bis(trifluoromethyl)phenothiazine and isopropyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylphenyl sulfide
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay 97% |
| solubility water: insoluble | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - |
| mp 50-55 °C (lit.) | mp 144-149 °C (lit.) |
| functional group nitro, chloro, fluoro | functional group fluoro, nitro |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?