Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 44,20 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
F2C6H3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-663-4
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
97%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
bp
206.5 °C (lit.)
mp
−11.7 °C (lit.)
density
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
InChI key
XNJAYQHWXYJBBD-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Difluoronitrobenzene was used in the synthesis of :
- N-alkylated 2-arylaminobenzimidazoles
- quinoxalinones
- N-(2-nitro-4-fluorophenyl)-l,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?