Fortfahren mit
196312
L-Penicillamin
99%, for peptide synthesis
Synonym(e):
3,3-Dimethyl-L-cystein, 3-Mercapto-L-valin, L-(+)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutansäure-β,β-dimethyl-L-cystein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,20
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
214-203-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722374
€ 64,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Penicillamin, 99%
Quality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]24/D +61.9°, c = 0.5 in 1 M NaOH
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
206 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(S)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChI key
VVNCNSJFMMFHPL-GSVOUGTGSA-N
General description
ʟ-Penicillamine(3,3-Dimethyl-L-cysteine) is good water-soluble compound. It is generally used as a metal-chelating agent.
Application
ʟ-Penicillamine is used:
  • In the synthesis of Cu nanoclusters (CuNCs) from copper(II).
  • In the preparation of ligands based onpyridine-2,6-dicarboxylic acid, which is in combination with cobalt (III) to convert acetonitrile to acetamide and benzonitrile to benzamide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4875P03100001501006
Penicillamin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0310000
Penicillamin
description
99%
description
98-101%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
99%
assay
98-101%
assay
-
assay
-
mp
206 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
optical activity
[α]24/D +61.9°, c = 0.5 in 1 M NaOH
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)