Wichtige Dokumente
19597
4-(3-Butyl-1-imidazolio)-1-butansulfonsäure-triflat
≥97.0%
Synonym(e):
1-Butyl-3-(4-sulfobutyl)-imidazolium-triflat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0%
Verunreinigungen
≤3.0% water
≤50 mg/kg halogens (as chloride)
Anionenspuren
bromide (Br-): 50 mg/kg
chloride (Cl-): 50 mg/kg
fluoride (F-): 50 mg/kg
nitrate (NO3-): 50 mg/kg
sulfate (SO42-): 2000 mg/kg
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](CCCCS(O)(=O)=O)c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)