Wichtige Dokumente
193798
3-(Trifluormethyl)-phenylaceton
97%
Synonym(e):
1-(α,α,α-Trifluor-m-tolyl)-2-propanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
89-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13/h2-4,6H,5H2,1H3
InChIKey
JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- (±)-[1-(3-trifluoromethyl)phenyl]-2-propylamine via reductive amination reaction
- N-{2-[1-methyl-2-(3-trifluoromethylphenyl]}-aminoethanol
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?