Wichtige Dokumente
193739
1-Indanol
98%
Synonym(e):
(±)-1-Indanol, (±)-1-Hydroxy-indan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
128 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-54 °C (lit.)
SMILES String
OC1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2
InChIKey
YIAPLDFPUUJILH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?