Merck
192910
Sigma-Aldrich
2,4-Dicyan-3-methylglutarsäurediamid
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH[CH(CN)CONH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
159-160 °C (lit.)
SMILES String
CC(C(C#N)C(N)=O)C(C#N)C(N)=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-4(5(2-9)7(11)13)6(3-10)8(12)14/h4-6H,1H3,(H2,11,13)(H2,12,14)
InChIKey
XLQBCZSOEGHLAA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,4-Dicyano-3-methylglutaramide may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)