Wichtige Dokumente
192538
5-Chlor-2-(trichlormethyl)-benzimidazol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
223-224 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2[nH]c(nc2c1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H4Cl4N2/c9-4-1-2-5-6(3-4)14-7(13-5)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChIKey
SIZGSKQSWJIWFP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)