Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 125,00 € 93,75 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-776-4
Beilstein/REAXYS Number:
1361528
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
€ 93,75
Listenpreis€ 125,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (T)
mp
114-116 °C
solubility
alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: slightly soluble(lit.), water: soluble(lit.)
functional group
amide
SMILES string
CCCC(N)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6)
InChI key
DNSISZSEWVHGLH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?