Fortfahren mit
192090
Ethyl-4-acetylbutyrat
98%
Synonym(e):
4-Acetylbutyric acid ethyl ester, 5-Oxohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-oxohexanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 261,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO(CH2)3CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
237-776-7
MDL number:
€ 261,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
InChI key
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)