Wichtige Dokumente
191779
5-Methyl-2-nitrobenzylchlorid
95%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.61
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
41-43 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
Cc1ccc(c(CCl)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-6-2-3-8(10(11)12)7(4-6)5-9/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
BWPZDLVOJNBEKI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Y Luo et al.
Pharmaceutical research, 10(6), 918-923 (1993-06-01)
A number of isoindolo[1,2-b]quinazolines and some benzo[4,5]isoquinolino[1,2-b]quinazolines as structural modification analogues of the antitumor compound batracylin were synthesized and evaluated against HL-60 cell growth and in topoisomerase II-mediated DNA cleavage assays. Of the compounds studied, 10,12-dihydro-7,8-methylenedioxyisoindolo[1,2-b]quinazolin-1 2(10H)-one (1d), 2-amino-10,12-dihydroisoindolo[1,2-b]quinazolin-12(10H)-one (1p)