Wichtige Dokumente
190446
Benzotriazol
reagent grade, 97%
Synonym(e):
1,2,3-Benzotriazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
0.04 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
97-99 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
InChIKey
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
170 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?