Fortfahren mit
596388
Formaldehyd-13C, d2 -Lösung
20 wt. % in D2O, ≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
Synonym(e):
13C und deuteriummarkiertes Formaldehyd, Formalin-13C,d2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 692,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.820,00
€ 1.274,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
D13CDO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
33.03
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352501
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
Mass shift:
M+3
Form:
liquid (solution)
€ 692,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
form
liquid (solution)
concentration
20 wt. % in D2O
technique(s)
protein expression: suitable
mass shift
M+3
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H][13C]([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1D2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-WGVGGRBOSA-N
General description
Double-labeled standard for formaldehyde analysis in air samples, building materials, and biological matrices. Used in protein cross-linking mechanism studies. Available from glass-bottle sizes perfect for laboratory research or bulk quantities for manufacturing. Inquire for bulk pricing.
Features and Benefits
  • We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
  • We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
  • Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
  • Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
Packaging
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
489417492620294756
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C, 99.5 atom % D
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+4
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid (solution)
form
liquid
form
liquid (solution)
form
liquid
concentration
20 wt. % in D2O
concentration
20 wt. % in H2O
concentration
~20 wt. % in D2O
concentration
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
63101-50-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)