Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H10OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-806-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
43-46 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)C1CCCCC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3
InChI key
DLTWBMHADAJAAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-tert-Butylcyclohexanol is the major metabolite of (+/-)-2-tert-butylcyclohexanone[1].
Application
2-tert-Butylcyclohexanol was used in the synthesis of 2-tert-butylcyclohexyl methacrylate via reaction with methacryloyl chloride in the presence of triethylamine.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 98% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp 43-46 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| density 0.902 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.1 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.929 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl | functional group amine, hydroxyl, nitro | functional group - | functional group ketone |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?