186228
2′-Aminoacetophenon -hydrochlorid
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
285-289 °C (lit.)
SMILES String
Cl.CC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO.ClH/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9;/h2-5H,9H2,1H3;1H
InChIKey
APTPPYQXBFFQHZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable