Merck
184888
Sigma-Aldrich
Naphthalin-bis(hexachlorcyclopentadien)-addukt
technical grade, 95%
Synonym(e):
DHA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H8Cl12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
673.71
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical grade
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
208-210 °C (lit.)
SMILES String
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C(C4C(c5ccccc35)[C@@]6(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]4(Cl)C6(Cl)Cl)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C20H8Cl12/c21-11-13(23)17(27)9-7(15(11,25)19(17,29)30)5-3-1-2-4-6(5)8-10(9)18(28)14(24)12(22)16(8,26)20(18,31)32/h1-4,7-10H/t7?,8?,9?,10?,15-,16+,17+,18-
InChIKey
ULBZLTIPWBXWCY-QDCKJYKTSA-N
Anwendung
Reactant involved in iodination and retro Diels-alder reactions
Molecule studied for its pharmacological activity as a KSP inhibitor
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)