Merck
182168
Sigma-Aldrich
Polyisopren, trans
pellets, 99+% trans-1,4
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
pellets
Übergangstemp.
Tg −68 °C
Tm 60 °C
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChIKey
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1