Fortfahren mit
A7003
Alginsäure aus Braunalgen
powder
Synonym(e):
Alginsäure aus Macrocystis pyrifera (Kelp), Mischpolymer aus Mannuron- und Guluronsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,60
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 340,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H8O6)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
232-680-1
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 56,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
color
white to light yellow
pH range
1.5-3.5
mp
300 °C
solubility
H2O: insoluble, but swells, aqueous base: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Alginic acid is a high molecular weight linear polymer isolated from seaweed. It is a linear β-1→4-linked polymer of n-mannuronic and L-guluronic acid. It is an acid polysaccharide present in the extracellular matrix of brown algae.[1] It is reported to inhibit the reverse transcriptase activity of HIV.[1] Structural investigation of alginic acid, a marine algal polysaccharide poly-α-L-guluronic acid, has been reported.[2] Anti-inflammatory effect of alginic acid, isolated from the brown algae Sargassum wightii, in type II collagen induced arthritic rats has been reported.[3] Pyrolysis of alginic acid using py-GC/MS over a wide temperature range (200-800°C) and thermogravimetric analysis (TGA) has been reported. It was reported to cause the biocorrosion of thin films of copper on germanium internal reflection elements (IREs).
Application
Alginic acid is suitable reagent used to study the in-vitro and in-vivo mitogenic activity of alginates.[4] It is suitable for use in the spectrophotometric determination of transparent exopolymer particles by dye-binding assay.
Other Notes
Geradkettige, hydrophile, kolloidale, Poly-Uronsäure hauptsächlich bestehend aus Anhydro-β-D-Mannuronsäureresten mit 1→4-Bindung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71238A1112A2033
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white to light yellow
color
white to light beige
color
white to brown
color
white to brown
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: insoluble, but swells, aqueous base: soluble
solubility
-
solubility
water: 10 mg/mL, cloudy to hazy, faintly yellow
solubility
water: 10 mg/mL, slightly hazy to strongly hazy, faintly yellow to yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the molecular weight of A7003 alginic acid?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is approximately 240 kDa.
      Helpful?
  2. What is the purity of the product?
    1 answer
    1. The purity of this product is not determined.
      Helpful?
  3. What is the M:G ratio for A7003 alginic acid?
    1 answer
    1. The mannuronic and guluronic content of the alginic acid in product A7003 is not a measured. The information stated on the product datasheet - 61% mannuronic acid and 39% guluronic acid - is on the basis of what is reported in the literature. Please see the link below to review the Product Information Sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/376/103/a7003pis.pdf