Fortfahren mit
178683
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoesäure
98%
Synonym(e):
Tetralin-2-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-553-0
Beilstein/REAXYS Number:
2050435
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
mp
93-96 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13)
InChI key
NTAGXJQHJQUOOA-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
678856B12385325228
description
98%
description
97%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
powder
form
-
mp
93-96 °C (lit.)
mp
154-158 °C
mp
126-129 °C (lit.)
mp
228-230 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
ketone, phenyl
functional group
carboxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)