Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40,30 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
191-192 °C/747 mmHg (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
BMRWNKZVCUKKSR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 98% | description purum, ≥98.0% (GC) | description 98% |
| assay 98% | assay ≥98.0% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.438 (lit.) | refractive index n20/D 1.438 | refractive index n20/D 1.433 (lit.) |
| density 1.006 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.006 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.002 g/mL at 20 °C (lit.) |
| bp 191-192 °C/747 mmHg (lit.) | bp 191-192 °C/747 mmHg (lit.) | bp 183-184 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Butandiol
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?