Merck
175544
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-chlorbenzoesäure
98%
Größe auswählen
25 G
€ 29,30
100 G
€ 56,60
€ 29,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 29,30
100 G
€ 56,60
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(Cl)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.46
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 29,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
154-156 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
FGERXQWKKIVFQG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid was used to evaluate the homogeneity of organic powder[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of C: H: O: N ratios in solid organic compounds by laser-induced plasma spectroscopy.
Tran M, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 16(6), 628-632 (2001)