Merck
175129
Antimon(V)-fluorid
99%
Synonym(e):
Antimonpentafluorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SbF5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.75
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-021-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Solubility:
liquid sulfur dioxide: slightly soluble(lit.), potassium fluoride: slightly soluble(lit.)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
VBVBHWZYQGJZLR-UHFFFAOYSA-I
InChI
1S/5FH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
SMILES string
F[Sb](F)(F)(F)F
vapor density
2.2 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 25 °C)
assay
99%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: antimony
bp
148-150 °C (lit.)
mp
7 °C (lit.)
solubility
liquid sulfur dioxide: slightly soluble(lit.), potassium fluoride: slightly soluble(lit.)
density
2.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
HF/SbF5 is an excellent medium for the preparation of alkylidene oxonium salts.[1]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rolf Minkwitz et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 844-847 (2001-10-24)
We have studied the preparation and isolation of the halogenated alkylidene oxonium salts CH(3)OCHX(+)MF(6)(-) (X = Cl, F; M = As, Sb). Addition of dichloromethylmethylether at -78 degrees C to the superacidic media HF/MF(5) resulted in the formation of the