167533
Methyl-4-tert-butylbenzoat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.51 (lit.)
bp
122-124 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-12(2,3)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14-4/h5-8H,1-4H3
InChIKey
UPIJOAFHOIWPLT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
270.5 °F
Flammpunkt (°C)
132.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves