Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH2COCOOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1754888
Assay:
≥95.0% (T)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical
Quality Segment
assay
≥95.0% (T)
form
liquid
density
1.70 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C4H5BrO3/c1-8-4(7)3(6)2-5/h2H2,1H3
InChI key
MQONVZMIFQQQHA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description technical | description technical grade, 90% | description 97% | description 97% |
| assay ≥95.0% (T) | assay 90% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form liquid | form - | form powder | form - |
| density 1.70 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.554 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.529 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group ketone, ester, bromo | functional group ketone, ester, bromo | functional group ester, ketone | functional group ketone, ester, fluoro |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?