Merck
164577
Sigma-Aldrich
Triphenylcarbenium-tetrafluoroborat
Synonym(e):
Tritylium-tetrafluoroborat, Triphenylcarbenium-tetrafluoroborat
Größe auswählen
5 G
€ 52,40
25 G
€ 158,00
€ 52,40
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 52,40
25 G
€ 158,00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3C(BF4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.13
Beilstein:
3659536
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 52,40
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
205-215 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
InChIKey
VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Synthesis of substituted dihydroazulene photoswitches
  • Carbene-based Lewis pairs for hydrogen activation
  • 1,3-Dipolar cycloaddition reactions for preparation of α−amino-β-hydroxy esters
  • Oxidation of allenic compounds
  • Mukaiyama aldol addition reactions
  • Ionic hydrogenation as a counteranion and ligand source
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)