Merck
162442
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-fluorphenol
99%
Größe auswählen
25 G
€ 102,00
€ 102,00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 102,00
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.55
Beilstein:
1861277
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 102,00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.53 (lit.)
bp
88 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23 °C (lit.)
Dichte
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Oc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChIKey
IGYXYGDEYHNFFT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Chloro-4-fluorophenol was used in enzymatic production of fluorocatechols[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Inna P Solyanikova et al.
Applied and environmental microbiology, 69(9), 5636-5642 (2003-09-06)
The present study describes the (19)F nuclear magnetic resonance analysis of the conversion of 3-halocatechols to lactones by purified chlorocatechol 1,2-dioxygenase (ClcA2), chloromuconate cycloisomerase (ClcB2), and chloromuconolactone dehalogenase (ClcF) from Rhodococcus opacus 1cp grown on 2-chlorophenol. The 3-halocatechol substrates were