Wichtige Dokumente
161896
2-(3,4-Dibenzyloxyphenyl)-ethylamin -hydrochlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
Cl.NCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H23NO2.ClH/c23-14-13-18-11-12-21(24-16-19-7-3-1-4-8-19)22(15-18)25-17-20-9-5-2-6-10-20;/h1-12,15H,13-14,16-17,23H2;1H
InChIKey
KXIZXPRLNNDQKS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)