Fortfahren mit
160989
3-Ethoxysalicylaldehyd
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
€ 146,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OC6H3-2-(OH)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-765-1
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
97%
Form:
solid
€ 146,25
Listenpreis€ 195,00Sparen Sie 25%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
263-264 °C (lit.)
mp
66-68 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CCOc1cccc(C=O)c1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-10)9(8)11/h3-6,11H,2H2,1H3
InChI key
OFQBYHLLIJGMNP-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Ethoxysalicylaldehyde was used in the preparation of:
  • Schiff base ligand via condensation with trans-1,2-diaminocyclohexane
  • substituted salen-type Schiff base ligands
  • a new Schiff base, 2-ethoxy-6-[(3-methylaminopropylimino)methyl]phenol, via reaction with N-methylpropane-1,3-diamine
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)