Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-537-4
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
146-148 °C (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccco1
InChI
1S/C5H3NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H
InChI key
YXDXXGXWFJCXEB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 99% | description 90% |
| assay 99% | assay 98% | assay 99% | assay 90% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.479 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.376 (lit.) |
| density 1.064 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 0.974 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 146-148 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 92-93 °C (lit.) |
| form liquid | form powder | form - | form - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?